Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 101 phenol-alkylC6-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18798176
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18798176 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18798176 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7294/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHL ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
VH 101 phenol-alkylC6-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC6 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-N-(2-((6-Aminohexyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-(-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride
CAS 2564467-16-7
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C32H46FN5O5S0.2 HCl
Renhed 0.95