Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 101 phenol-alkylC4-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18749756
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18749756 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18749756 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7293/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 DKK
    3483.90 DKK / 25mg
    Spare 201.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHL ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
VH 101 phenol-alkylC4-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC4 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-N-(2-(4-Aminobutoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-(-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride
CAS 2564467-03-2
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C30H42FN5O5S0.2 HCl
Renhed 0.95