missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VH 101, acid
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18786016 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18786016 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7758/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHL ligand, carboxylic acid functionalized at the benzylic position

VH 101, acid is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand with carboxylic acid handle at the benzylic position ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale -3-[[[(2 S,4 R)-1-[-2-(1-Fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxypyrrolidin-2-yl]carbonyl]amino]-3-[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]propanoic acid
CAS 2408341-97-7
Mængde 50 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C28H35FN4O6S
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.