missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC4-acid
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18766886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18766886 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18766886 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6680/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHL ligand with alkyl linker and terminal acid for onward chemistry

VH 032 amide-alkylC4-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus alkylC4 linker with terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

This product has been recently renamed. The previous name for this product was VH 032 - linker 5

Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-6-oxohexanoic acid
CAS 2172819-74-6
Synonym VH 032 - linker 5
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C28H38N4O6S
Formel vægt 558.69
Produkttype Functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) Ligand
Renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.