missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG6-amine

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
Beskrivelse
VH 032 amide-PEG6-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG6 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 S,4 R)-1-(-23-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azatricosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylær formel | C36H57N5O10S0.2 HCl |
| Renhed | 0.95 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion