missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG1-acid
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18788126
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18788126 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18788126 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7104/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHL ligand with PEG linker and terminal acid for onward chemistry

VH 032 amide-PEG1-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) protein ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(3-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-oxopropoxy)propanoic acid
CAS 2172820-07-2
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C28H38N4O7S
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.