missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC8-acid
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18739446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18739446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18739446 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7108/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHL ligand with alkyl linker and terminal acid for onward chemistry

VH 032 amide-alkylC8-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus alkylC8 linker with terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-10-oxodecanoic acid
CAS 2172819-77-9
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C32H46N4O6S
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.