Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC7-acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18775865
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18775865 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18775865 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7925/25
VHL ligand with alkyl linker and terminal acid for onward chemistry
VH 032 amide-alkylC7-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus alkylC7 linker with terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-9-oxononanoic acid
CAS 2172819-76-8
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C31H44N4O6S
Renhed 0.95