missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC6-acid

Beskrivelse
VH 032 amide-alkylC6-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus alkylC6 linker with terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-8-oxooctanoic acid |
| CAS | 2172819-75-7 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylær formel | C30H42N4O6S |
| Renhed | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?