Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC3-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18736506
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18736506 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18736506 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7073/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHL ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
VH 032 amide-alkylC3-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) protein ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkyl C3 linker and terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-1-(-2-(4-Aminobutanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride
CAS 2564467-25-8
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C26H37N5O4S0.2 HCl
Renhed 0.95