Få mere at vide
Tocris Bioscience™ VH 032
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 mg
50 mg
Descrizione
VH 032 is an inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 185 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. VH 032 treatment causes dose dependent upregulation of HIF-target genes including CA9, GLUT1 and PHD2 in different cell lines. Cell permeable.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | (2 S,4 R)-1-(-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 1448188-62-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Von Hippel Lindau |
| Molekylær formel | C24H32N4O4S |
| Renhed | 0.98 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto