Få mere at vide
Vetrabutine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vetrabutine Hydrochloride |
| CAS | 9-4-5974 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vetrabutine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Monzal hydrochloride, Vetrabutin chlorhydrate, Vetrabutine hydrochloride, Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Veratrylamine, N,N-dimethyl-alpha-(3-phenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO2.ClH/c1-21(2)18(12-8-11-16-9-6-5-7-10-16)17-13-14-19(22-3)20(15-17)23-4;/h5-7,9-10,13-15,18H,8,11-12H2,1-4H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1OC)C(CCCc2ccccc2)N(C)C |
| Vis mere |