Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol - VIC™ Assay
Beskrivelse
De Xeno IPC Assay introduceres under qPCR-forberedelsestrinnet og føres gennem dyresundheds-PCR-arbejdsgangen.
Egenskaber ved VetMAX Xeno IPC - VIC Assay omfatter:
- Giver tillid til, at qPCR-testresultater er nøjagtige og handlingsrettede
- Integreres nemt i enhver arbejdsgang
- Reducerer i høj grad sandsynligheden for falske negativer
VetMAX Xeno IPC - VIC Assay kommer i en 25X koncentration og integreres nemt i dyresundheds-PCR-arbejdsgange, uanset målanalysen, mastermixet eller prøveforberedelsesreagenser, der allerede er på plads. Sammen med VetMAX™ Xeno Intern positiv kontrol RNA eller VetMAX™ Xeno Internt positiv kontrol-DNA, vores proprietære design tilbyder et verifikationslag, der hjælper med at sikre, at qPCR-testresultaterne er nøjagtige og handlingsrettede ved i høj grad at reducere sandsynligheden for falske negativer.
Xeno IPC Assays er inkluderet i de fleste VetMAX-sæt og er med succes blevet benchmarket mod millioner af genomer, herunder dem, der er relevante for dyresundhed. EN VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol - LIZ™ Assay (kat. nr. A29766) er også tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 x 550μ L Xeno VIC Primer Probe Mix. Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Format | Kit |
| Etiket eller farvestof | VIC |
| Produktlinje | VetMAX, Xeno |
| Produkttype | Intern positiv kontrol |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | Ikke artsspecifik |
| Til brug med (applikation) | Dyresundhed |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |