Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol - VIC™ Assay
Artikelnummer. 30057766 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
30057766 100 reaktioner
30057779 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057766 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A29765
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol (IPC ) - VIC™ Assay er en primer-probe-blanding, der detekterer Xeno intern positiv kontrol. Det resulterende Xeno data bruges til at bestemme validiteten af diagnostiske testresultater.
De Xeno IPC Assay introduceres under qPCR-forberedelsestrinnet og føres gennem dyresundheds-PCR-arbejdsgangen.
Egenskaber ved VetMAX Xeno IPC - VIC Assay omfatter:
  • Giver tillid til, at qPCR-testresultater er nøjagtige og handlingsrettede
  • Integreres nemt i enhver arbejdsgang
  • Reducerer i høj grad sandsynligheden for falske negativer
VetMAX Xeno IPC - VIC Assay kommer i en 25X koncentration og integreres nemt i dyresundheds-PCR-arbejdsgange, uanset målanalysen, mastermixet eller prøveforberedelsesreagenser, der allerede er på plads. Sammen med VetMAX™ Xeno Intern positiv kontrol RNA eller VetMAX™ Xeno Internt positiv kontrol-DNA, vores proprietære design tilbyder et verifikationslag, der hjælper med at sikre, at qPCR-testresultaterne er nøjagtige og handlingsrettede ved i høj grad at reducere sandsynligheden for falske negativer.
Xeno IPC Assays er inkluderet i de fleste VetMAX-sæt og er med succes blevet benchmarket mod millioner af genomer, herunder dem, der er relevante for dyresundhed. EN VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol - LIZ™ Assay (kat. nr. A29766) er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25X
Indhold og opbevaring 1 x 110μ L Xeno VIC Primer Probe Mix. Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Etiket eller farvestof VIC
Produktlinje VetMAX, Xeno
Produkttype Intern positiv kontrolanalyse
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Ikke artsspecifik
Troskab (vs. Taq) 25 X
Antal reaktioner 100 reaktioner