Beskrivelse
Xeno IPC RNA introduceres ved nukleinsyreisolerings-/forberedelsestrinnet og føres gennem dyresundheds-PCR-arbejdsgangen.
Egenskaber ved VetMAX Xeno IPC RNA omfatter:
- Giver tillid til, at PCR-testresultater er nøjagtige og brugbare
- Integreres nemt i enhver arbejdsgang
- Reducerer i høj grad sandsynligheden for falske negativer
VetMAX Xeno IPC RNA kommer i en koncentration på 10.000 kopier/μ L og integreres let i dyresundheds-PCR-arbejdsgange, uanset målanalysen, mastermixet eller prøveforberedelsesreagenser, der allerede er på plads. Sammen med en Xeno intern positiv kontrolanalyse tilbyder vores proprietære design et verifikationslag, der hjælper med at sikre, at qPCR-testresultaterne er nøjagtige og handlingsrettede ved i høj grad at reducere sandsynligheden for falske negativer.
Xeno IPC RNA er en komponent i vores licenserede VetMAX Gold-detektionssæt, anbefales i retningslinjerne fra American Association of Veterinary Diagnosticians og er med succes blevet benchmarket mod millioner af genomer, inklusive dem, der er relevante for dyresundhed. Xeno IPC DNA er også tilgængelig (kat. nr. A29762).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring |
|
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Påvisning og identifikation af dyresygdom |
| Inkluderer | Intern positiv kontrol |
| Antal reaktioner | 500 |
| Produktlinje | VetMAX, Xeno |
| Produkttype | Intern positiv kontrol-RNA |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | Ikke artsspecifik |