Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol DNA
Artikelnummer. 30057795 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
30057795 500
30057780 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057795 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A29762
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontrol (IPC ) DNA fungerer som en intern positiv kontrol for DNA-oprensningsprocessen og hjælper med at overvåge tilstedeværelsen af PCR-hæmmere i arbejdsgange for molekylær detektion af dyresundhed. Dette er af særlig betydning, når du arbejder med prøvetyper, der har et højt niveau af hæmmere såsom afføring.
Xeno IPC DNA introduceres ved nukleinsyreisolerings-/forberedelsestrinnet og føres gennem dyresundheds-qPCR-arbejdsgangen.
Egenskaber ved VetMAX Xeno IPC DNA omfatter:
  • Giver tillid til, at qPCR-testresultater er nøjagtige og handlingsrettede
  • Integreres nemt i enhver arbejdsgang
  • Reducerer i høj grad sandsynligheden for falske negativer
VetMAX Xeno IPC DNA kommer i en koncentration på 10.000 kopier/μ L og integreres let i dyresundheds-PCR-arbejdsgange, uanset målanalysen, mastermixet eller prøveforberedelsesreagenser, der allerede er på plads. Sammen med en Xeno intern positiv kontrolanalyse tilbyder vores proprietære design et verifikationslag, der hjælper med at sikre, at PCR-testresultaterne er nøjagtige og handlingsrettede ved i høj grad at reducere sandsynligheden for falske negativer.
Xeno IPC DNA er en komponent i vores licenserede VetMAX Gold-detektionssæt, anbefalet i retningslinjerne fra American Association of Veterinary Diagnosticians, og er med succes blevet benchmarket mod millioner af genomer, inklusive dem, der er relevante for dyresundhed. Xeno IPC RNA er også tilgængelig (kat. nr. A29761).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
  • 2 x 1250μ L Nukleinsyrefortyndingsopløsning. Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
  • 1 x 1250μ L Xeno DNA kontrol (10.000 kopier/μ L). Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Påvisning og identifikation af dyresygdom
Inkluderer Intern positiv kontrol
Antal reaktioner 500
Produktlinje VetMAX, Xeno
Produkttype Intern positiv kontrol DNA
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Ikke artsspecifik