Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ -Plus qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30057773 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
30057773 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 30057773 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4415327
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med VetMAX™ Reagenser og VetMAX™ Kontrolelementer.
VetMAX™ -Plus qPCR Master Mix er designet til multipleks amplifikation af dyrepatogen-DNA-mål ved hjælp af en hurtig qPCR-strategi. Sættet indeholder Xeno™ DNA-kontrol, der fungerer som en intern positiv kontrol for DNA-oprensning og qPCR. DNA amplificeres vha AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase på et real-time PCR-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Indeholder 100 reaktioner med følgende komponenter: qPCR Master Mix, Xeno™ DNA-kontrol og nukleasefrit vand.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje VetMAX
Produkttype PCR-reagenser og detektionskit til dyresundhed
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA