Beskrivelse
VetMAX™ -Plus One-Step RT-PCR Kit er designet til robust amplifikation af dyrepatogen RNA-mål ved hjælp af en hurtig, enkeltrørs, real-time, revers transkription PCR (RT-PCR) strategi. Sættet indeholder Xeno™ RNA-kontrol, der fungerer som en intern positiv kontrol for RNA-oprensning og RT-PCR-amplifikation. RNA revers-transkriberes til cDNA, og derefter amplificeres dit mål vha AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase på et real-time PCR-system.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. Indeholder 100 reaktioner med følgende komponenter: RT-PCR-buffer, RT-PCR-enzymblanding, Xeno™ RNA-kontrol og nukleasefrit vand. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Vis mere |