Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ -Plus Multiplex One Step RT-PCR Kit
Artikelnummer. 30057789 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
30057789 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 30057789 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4415330
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til brug med VetMAX™ Reagenser og VetMAX™ Kontrolelementer.
p> VetMAX™ -Plus multiplex One-Step RT-PCR Kit er designet til multipleks amplifikation af animalske patogene RNA-mål ved hjælp af en hurtig, enkelt-rør, real-time, revers transkription PCR (RT-PCR) strategi. Sættet indeholder Xeno™ RNA-kontrol, der fungerer som en intern positiv kontrol for RNA-oprensning og RT-PCR-amplifikation. RNA revers-transkriberes til cDNA, og derefter amplificeres dit mål vha AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase på et real-time PCR-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Indeholder 100 reaktioner med følgende komponenter: Multiplex RT-PCR-buffer, Multiplex RT-PCR-enzymblanding, Xeno™ RNA-kontrol og nukleasefrit vand.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje VetMAX
Produkttype PCR-reagenser og detektionskit til dyresundhed
Mængde 100 reaktioner
Omvendt transkriptase ArrayScript™ OP
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype RNA