Få mere at vide
3M™ Vetbond™ Vævsklæber, 3 mL
Artikelnummer. 17150156 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
3 ml (1 oz.)
Artikelnummer. Mængde
17150156 3 ml (1 oz.)
1 options
Artikelnummer. 17150156 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100139485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    2476.27 DKK / Pakke med 12
    Spare 733.73 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tissue Adhesive med applikator lukker hurtigt og bekvemt mindre sår for at hjælpe med at fremme heling.
3M™ Vetbond™ lukker hurtigt og bekvemt mindre sår, hvilket ofte eliminerer behovet for suturer og/eller bandager. Det polymeriserer på få sekunder efter kontakt med væv og kropsvæsker og binder sårkanter sammen, så naturlig heling kan forekomme.
  • Stærk binding, polymeriserer på få sekunder
  • Økonomisk 3 mL flaske med fire 'genanvendelige' applikatorspidser
  • Blå farvestof til let at se dråbepåføring
  • Ideel til en række forskellige procedurer, herunder: katteklo, fjernelse af dugklo, lukning af mindre flænger, tandudtrækninger og oral kirurgi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klem flaske
Mængde 3 ml (1 oz.)
Til brug med (applikation) Lukning af mindre sår