Få mere at vide
OHAUS™ Beholderholder til Microplate Vortex Mixer
Artikelnummer. 15702639 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
125 og 250 ml Erlenmeyer-kolber
500 og 1000 ml Erlenmeyer-kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15702639 125 og 250 ml Erlenmeyer-kolber Hver
15732629 500 og 1000 ml Erlenmeyer-kolber Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702639 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400218
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gummiholder holder Erlenmeyer-kolberne fast. Fartøjsholderen inkluderer også en grebsmåtte. Kræver universalholder.
  • Til brug med Ohaus Mikroplade Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 125 og 250 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Lille fartøjsholder
Materiale Plasitc
Oversigt Lille karholder 125 & 250 ml kolber
Til brug med (udstyr) Vortexblander
Inkluderer Grib måtte
Emballagemængde 1 stk.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.