missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vesatolimod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486668
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486668 10 mg
16469227 5 mg
16436826 100 mg
16402757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15601

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.

Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vesatolimod
Fysisk form Solid
CAS 1228585-88-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30N6O2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GS-9620
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (40.61 mM)
SMIL O=C1NC2=C(N)N=C(OCCCC)N=C2N(CC3=CC=CC(CN4CCCC4)=C3)C1
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Formel vægt 410.51
Procent renhed 95.11%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.