Beskrivelse
- Holder rør lodret
- Snappes på evt Vortex-Genie 2 Mixer og Vortex-Genie Puls
- Optimeret til højhastigheds vortexing af et lille antal rør
- Ingen yderligere vedhæftning nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Rørkapacitet | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls |
| Antal stillinger | 3 |