Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Lodret rørholder
Rørkapacitet:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, mikrorør
Antal stillinger:
12
3
6
6 x 50 ml rør, 6 x 15 ml rør, 12 mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holder rør lodret
- Snappes på evt Vortex-Genie 2 Mixer og Vortex-Genie Puls
- Optimeret til højhastigheds vortexing af et lille antal rør
- Ingen yderligere vedhæftning nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Rør, mikrorør |
| Rørkapacitet | 50 ml, 15 ml, mikrorør |
| Til brug med (udstyr) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls |
| Antal stillinger | 6 x 50 ml rør, 6 x 15 ml rør, 12 mikrorør |