Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Lodret rørholder
Artikelnummer. 15507375
Rørkapacitet:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, mikrorør
Antal stillinger:
12
3
6
6 x 50 ml rør, 6 x 15 ml rør, 12 mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15507375
Brand: Scientific Industries SI™ 83041241
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver ingen ekstra vedhæftning til brug. Scientific Industries SI™ Lodret rørholder klikker 15 til 50 ml rør og mikrorør på plads.
  • Holder rør lodret
  • Snappes på evt Vortex-Genie 2 Mixer og Vortex-Genie Puls
  • Optimeret til højhastigheds vortexing af et lille antal rør
  • Ingen yderligere vedhæftning nødvendig
Tekniske data
Rørkapacitet 15 ml
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Antal stillinger 12