Få mere at vide
Erlab Vertikal laminær flow-hætte - Lois 1500
Artikelnummer. 17801554 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Vertikalt laminært luftstrømsskab
Artikelnummer. Produkttype
17801554 Vertikalt laminært luftstrømsskab
1 options
Artikelnummer. 17801554 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORLYS19811
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ydelse møder alsidighed – Tilbyder beskyttelse over store områder, ISO klasse 5-filtrering og ergonomisk design til krævende laboratoriearbejdsgange.
  • Vertikal laminær strømningshætte Loïs
  • Model: 1500
  • Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
  • Dimensioner: 1635 x 710 x 995 mm
  • Luftstrøm: 1540 m3/t
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 650 W
  • Berøringsskærm
  • Sider og frontpaneler: Transparent P mmA
  • Arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
  • Justerbar base, med eller uden hjul
  • Anemometer
  • UV-dekontaminering
  • Stikkontakter: 3 stikkontakter med beskyttelsesdæksel
  • Gas, vakuumhane
  • Standardkvalifikation på installationen
  • IQ/OQ-kvalifikation ved installationen
Tekniske data
Produkttype Vertikalt laminært luftstrømsskab
Belægning Epoxy
Filtertype HEPA
Belysningstype LED
Materiale Epoxybelagt metal