Få mere at vide
Erlab Vertikal laminær flowhætte - Lois 1200
Artikelnummer. 18759159 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Vertikalt laminært luftstrømsskab
Artikelnummer. Produkttype
18759159 Vertikalt laminært luftstrømsskab
1 options
Artikelnummer. 18759159 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORLYS19807
Erlab Laboratorieløsninger
Brug rabatkode 27961
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Leverer ISO klasse 5 beskyttelse, kraftig HEPA H14-filtrering og intuitiv touchskærmskontrol for uovertruffen præcision og komfort.
  • Vertikal laminær strømningshætte Loïs
  • Model: 1200
  • Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
  • Dimensioner: 1330 x 710 x 995 mm
  • Luftstrøm: 1250 m3/t
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 500 W
  • Berøringsskærm
  • Sider og frontpaneler: Transparent P mmA
  • Arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
  • Justerbar base, med eller uden hjul
  • Anemometer
  • UV-dekontaminering
  • Stikkontakter: 3 stikkontakter med beskyttelsesdæksel
  • Gas, vakuumhane
  • Standardkvalifikation på installationen
  • IQ/OQ-kvalifikation ved installationen
Tekniske data
Produkttype Vertikalt laminært luftstrømsskab
Belægning Epoxy
Filtertype HEPA
Belysningstype LED
Materiale Rustfrit stål