Få mere at vide
Fisherbrand™ Lodret geltank
Artikelnummer. p-8010431 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 sæt Verti-Gel mini Komplet vertikalt system til Elektroforese og Blotting
1 sæt Verti-Gel mini Komplet vertikalt system til elektroforese
20x20cm plader, 2x 1mm 24 brønds kamme, kølespiral, støbebund
Blottingmodul Verti-gel mini med 4 kassetter og fiberpuder
X1 Verti-Gel mini lodret system, intet støbetilbehør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11837623
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder et tætningssystem, som er kompatibelt med alle større typer af 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm præstøbt gel. Fisherbrand™ Vertical Gel Tanks ultrabløde silikoneforseglinger og trykstænger, som omgiver glaspladerne, garanterer lækagesikker gelstøbning.
Indeholder et tætningssystem, som er kompatibelt med alle større typer af 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm præstøbt gel. Gelstøbning og kørsel bruger samme indsats, ingen overførsel af glasplader under gelstøbning er nødvendig. Indsatsen indeholder glideklemmer, der tillader meget hurtig opsætning af både håndstøbte og præstøbte geler. Ultrabløde silikonetætninger og trykstænger, som omgiver glaspladerne, garanterer lækagesikker gelstøbning. 2 mm tykke glasplader forhindrer brud og har limede afstandsstykker for nemheds skyld. Tilbehør elektroblotting og tube gel moduler er tilgængelige, som bruger den samme ydre tank og låg.
  • Sprøjtestøbt konstruktion, holdbar og tæt
  • Kompatibel med alle 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm præfabrikerede geler
  • Lave buffervolumener
  • Kør op til fire geler
  • Udskiftelige moduler til IEF/2D elektroforese og elektroblotting i en universaltank Til Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm PreCast Gels
Inkluderer Blottingmodul Verti-gel mini med 4 kassetter og fiberpuder
Vægt (metrisk) 0.01 kg