Beskrivelse
Indeholder et tætningssystem, som er kompatibelt med alle større typer af 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm præstøbt gel. Gelstøbning og kørsel bruger samme indsats, ingen overførsel af glasplader under gelstøbning er nødvendig. Indsatsen indeholder glideklemmer, der tillader meget hurtig opsætning af både håndstøbte og præstøbte geler. Ultrabløde silikonetætninger og trykstænger, som omgiver glaspladerne, garanterer lækagesikker gelstøbning. 2 mm tykke glasplader forhindrer brud og har limede afstandsstykker for nemheds skyld. Tilbehør elektroblotting og tube gel moduler er tilgængelige, som bruger den samme ydre tank og låg.
- Sprøjtestøbt konstruktion, holdbar og tæt
- Kompatibel med alle 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm præfabrikerede geler
- Lave buffervolumener
- Kør op til fire geler
- Udskiftelige moduler til IEF/2D elektroforese og elektroblotting i en universaltank Til Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 80 mm x 100 mm og 100 mm x 100 mm PreCast Gels |
| Inkluderer | 1 sæt Verti-Gel mini Komplet vertikalt system til Elektroforese og Blotting |
| Vægt (metrisk) | 2.6 kg |