Få mere at vide
Fisherbrand™ Verti-Gel Maxi Dual Electroblotting System
Artikelnummer. 15126644
Skift visning
Enheden holder:
48 prøver pr. Gel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Enheden holder Pakningsstørrelse
15126644 48 prøver pr. Gel Hver
1 options
Artikelnummer. 15126644 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. FVS20CBS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8635.00 DKK
    8463.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.84 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Nem at bruge støbning kompatibel med 200 x 200 mm plader.
  • Sprøjtestøbt konstruktion
  • Holdbar og tæt
  • Hurtig opsætning og afkøling
Tekniske data
Enheden holder 48 prøver pr. Gel
Til brug med (udstyr) 200 x 200 mm Plader
Type Maxi Dual Electroblotting System
Volumen (metrisk) buffer 640 til 5300 ml
Dimensioner (L x B x H) 300 x 180 x 270 mm