Få mere at vide
JP Selecta™ Vertikal skrivebordsautoklave
Artikelnummer. 12138670
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12138670 12 l
1 options
Artikelnummer. 12138670 Leverandør JP Selecta™ Leverandørnr. 4001756
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Har mikroprocessorstyrede systemer.
  • AISI 304 rustfrit stål ydre kabinet, top
  • Langlevetidskontrol af varmeapparatet
  • Lav korrosion
  • Højtemperaturmodstand
  • Automatisk atmosfærisk udrensning
  • Sikkerhedsanordning for at forhindre lågåbning
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 38 cm
Kapacitet (metrisk) 12 l
Til brug med (applikation) Sterilisering af produkter
Højde (metrisk) Udvendig 46 cm
Model- Med 12
Produkttype Skrivebordsautoklave
Temperatur (metrisk) 121 °C til 134 °C
Driftstryk 1 til 2 takt