Få mere at vide
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE system
Artikelnummer. p-8010432 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke:
1 mm afstandsstykke
1,5 mm bundet afstandsstykke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15126624
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbart og lækagetæt system med kapacitet til at køre op til fire geler.
  • Sprøjtestøbt konstruktion
  • Kompatibel med 80 x 100 mm og 100 x 100 mm præfabrikerede geler
  • Lave buffervolumener
  • Udskiftelige moduler til IEF/2D elektroforese og elektroblotting i universaltank
Tekniske data
Oversigt Med blotting-modul 100 x 100 mm, 1 mm afstandsstykke, 1 mm kam
Enheden holder 80 prøver, 20 prøver pr. gel
Type Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderer Blottingmodul 100 x 100 mm, hjul og udvendigt stativ, fire hakkede/almindelige plader med 1 mm afstandsstykke, fire plader, fire 12-brønds 1 mm kam, fire kassetter, otte puder
Materiale Sprøjtestøbt
Antal geler 4
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke 1 mm afstandsstykke
Volumen (metrisk) buffer 250 til 1200 ml
Dimensioner (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm