Få mere at vide
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE system
Artikelnummer. 15146624 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke:
1 mm afstandsstykke
1,5 mm bundet afstandsstykke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) afstandsstykke Pakningsstørrelse
15146624 1,5 mm bundet afstandsstykke Hver
15126624 1 mm afstandsstykke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15146624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.00 DKK
    5054.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 210.55 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbart og lækagetæt system med kapacitet til at køre op til fire geler.
  • Sprøjtestøbt konstruktion
  • Kompatibel med 80 x 100 mm og 100 x 100 mm præfabrikerede geler
  • Lave buffervolumener
  • Udskiftelige moduler til IEF/2D elektroforese og elektroblotting i universaltank
Tekniske data
Oversigt Med glideklemmer 100 x 100 mm, 1,5 mm bundet afstandsstykke, fire 12-brønds 1,5 mm kamme
Enheden holder 80 prøver, 20 prøver pr. gel
Type Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderer Skydeklemmer 100 x 100 mm, hjul og udvendigt stativ, 4 x hakkede/almindede plader med 1,5 mm bundede afstandsstykker, fire kærvede plader, fire 12-brønds 1,5 mm kamme
Materiale Sprøjtestøbt
Antal geler 4
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke 1,5 mm bundet afstandsstykke
Volumen (metrisk) buffer 250 til 1200 ml
Dimensioner (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm