Få mere at vide
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Artikelnummer. p-8278000 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
100 x 100 mm blotting-modul, hjul og eksternt stativ, fire hakkede/almindelige plader med 1,5 mm afstandsstykke, fire plader, fire 12-brønds 1,5 mm kamme, fire kassetter, otte puder
100 x 100 mm blotting-modul, hjul og udvendigt stativ, fire hakkede/almindelige plader med 0,75 mm afstandsstykke, fire plader, fire 12-brønds 0,75 mm kam, fire kassetter, otte puder
100 x 100 mm glideklemmer, hjul og udvendigt stativ, fire indhakkede/almindelige plader med 0,75 mm bundede afstandsstykker, fire kærvede plader, fire 12-brønds 0,75 mm kamme
100 x 100 mm glideklemmer, hjul og udvendigt stativ, fire hak/almindede plader med 1 mm limede afstandsstykker, fire kærvede plader, fire 12-brønds 1 mm kamme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15136624
Brand: Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbart og lækagetæt system til at køre op til fire geler.
  • Sprøjtestøbt konstruktion
  • Kompatibel med alle 80 x 100 mm og 100 x 100 mm præfabrikerede geler
  • Lave buffervolumener
Tekniske data
Type Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Gel Dimensioner 75 x 80 mm
Inkluderer 100 x 100 mm glideklemmer, hjul og udvendigt stativ, fire indhakkede/almindelige plader med 0,75 mm bundede afstandsstykker, fire kærvede plader, fire 12-brønds 0,75 mm kamme
Materiale Sprøjtestøbt
Antal geler 4
Tykkelse (metrisk) 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm kamme
Volumen (metrisk) buffer 250 til 1200 ml
Dimensioner (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm