Få mere at vide
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System |
| Gel Dimensioner | 75 x 80 mm |
| Inkluderer | 100 x 100 mm blotting-modul, hjul og eksternt stativ, fire hakkede/almindelige plader med 1,5 mm afstandsstykke, fire plader, fire 12-brønds 1,5 mm kamme, fire kassetter, otte puder |
| Materiale | Sprøjtestøbt |
| Antal geler | 4 |
| Tykkelse (metrisk) | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm kamme |
| Volumen (metrisk) buffer | 250 til 1200 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 190 x 130 x 150 mm |