Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Sterile højsorptionsviskere
Artikelnummer. 18087581 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
9 tommer
12 tommer
Oversigt:
Forvædet
Tørre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Oversigt Pakningsstørrelse
18087581 9 tommer Tørre -
15847622 12 tommer Tørre Pakke med 500
17829895 9 tommer Forvædet -
17298879 12 tommer Forvædet -
16676772 12 tommer Forvædet Pakke med 25
16385488 12 tommer Forvædet Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18087581 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00 DKK
    3954.39 DKK / Pakke med 500
    Spare 730.61 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
100% uafbrudt filament, polyester strik stofviskere lavet i USA fra jomfrufond
Sterile klude med forseglet kant, tørre eller forfugtede
  • Blød følelse med høj sorptionskapacitet
  • Bekræft strålingsdosis opfyldt den specificerede dosis på tidspunktet for modtagelse
  • Behandlet på Texwipe's Vertex™ produktionssystem
  • Kvartalsvis mikrobiel testning ved Agarose Overlay og Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoksintest
Forvandede vinduesviskere
  • 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Oprenset vand
Ordreinfo
Trippelpose
Tekniske data
Produkttype Højsorptionsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Oversigt Tørre
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring af sarte overflader eller applikationer