Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Sterile højsorptionsviskere
Shop alle Texwipe produkter
Længde (engelsk):
9 tommer
12 tommer
Oversigt:
Forvædet
Tørre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 500
Beskrivelse
Sterile klude med forseglet kant, tørre eller forfugtede
- Blød følelse med høj sorptionskapacitet
- Bekræft strålingsdosis opfyldt den specificerede dosis på tidspunktet for modtagelse
- Behandlet på Texwipe's Vertex™ produktionssystem
- Kvartalsvis mikrobiel testning ved Agarose Overlay og Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoksintest
Forvandede vinduesviskere
- 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Oprenset vand
Ordreinfo
Trippelpose
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Højsorptionsvisker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Oversigt | Forvædet |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
| Vis mere |