Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Rensrumsviskere
Artikelnummer. 15722406 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 28 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15722406
Brand: Texwipe™ TX3221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renserumsviskere lavet af 100% polyestermateriale med en forseglet kant behandlet på den fuldautomatiske Vertex™ produktionssystem. Vertex™ proces fremmer renrumsviskerfremstillingsteknologi, hvilket bringer den til det højeste niveau i branchen.
  • Tørre viskere er designet til høj sorptionskapacitet, hvilket reducerer antallet af klude, der er nødvendige for spildkontrol
  • Den forseglede kant minimerer frigivelse af partikler fra viskerkanterne
  • Gammabestrålet og sterilt valideret til et Sterility Assurance Level på 10⁻⁶ iht. AAMI Retningslinier
  • Lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre (servietter med lavt fnug) til brug i kritiske rengøringsapplikationer
  • Designet til høj sorptionskapacitet - ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning
  • Testet for cytotoksicitet og bakterielle endotoksiner for et ekstra niveau af kontamineringskontrol
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav og er autoklavesikker
Tekniske data
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 - 7, Klasse 1 - 10.000, EU-klasse A - D
Dimensioner (L x B) 28 x 28 cm
Emballagemængde 5 x 20 afviskere/pose, 5 poser/Cs