Få mere at vide
Fisherbrand™ VTF Digital Termoregulator
Artikelnummer. 11786394 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
120 mm x 145 mm
Spænding:
12 V DC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Spænding Pakningsstørrelse
11786394 120 mm x 145 mm 12 V DC Hver
1 options
Artikelnummer. 11786394
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Arex, Arec.X og Arex Digital kogepladeomrørere
Til brug med: Arex, Arec.X og Arex Digital kogepladeomrørere
Nøjagtig kontrol
  • Fuzzy Logic-teknologi, ideel til præcis termoregulering
  • Giver direkte temperaturkontrol med højere nøjagtighed
  • Indeholder timer til uovervåget drift og øget produktivitet
  • Justerer automatisk termoregulering for effekt, belastning og termisk spredning
  • Sikrer kontrolnøjagtighed af± 0,5° C
Alsidig& Praktisk
  • Klar til øjeblikkelig brug
  • Dobbelte klemmer til højde og vandret justering af position
  • Direkte tilslutning til varmepladeomrørerne AREX , AREC.X og AREX Digital (PRO-version)
  • Kan kombineres med de mest almindelige kogepladerørere
  • Kan også bruges sammen med varmeapparater som vand- og oliebade, varmeplader mv.
Effektivt system
  • Skråtstillet kontrolpanel for nem adgang og synlighed
  • Kan bruges med AluBlocks™
Tekniske data
Dybde (metrisk) 120 mm
Til brug med (udstyr) Arex, Arec.X og Arex digitale varmepladeomrørere
Højde (metrisk) 145 mm
Inkluderer Sonde i rustfrit stål type PT 100
Længde (metrisk) 145 mm
Type Termoregulator
Bredde (metrisk) 120 mm
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 120 mm x 145 mm
Nøjagtighed ±0,5 °C
Spænding 12 V DC
Materiale Rustfrit stål (sonde)