missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies Verteporfin
Beskrivelse
- Verteporfin is a benzoporphyrin derivative that inhibits autophagosome formation by directly targeting and modifying p62, a scaffold protein that targets polyubiquitinated proteins for degradation (Donohue et al.) Verteporfin also disrupts YAP-TEAD interactions by enhancing trypsin cleavage of YAP (EC50 = 100 nM; Brodowska et al.; Liu-Chittenden et al.)
- Inhibits the growth, proliferation, and viability of human retinoblastoma cells (Brodowska et al.)
- Inhibits self-renewal in cancer stem cells with high YAP1 and ALDH1 levels (Song et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 129497-78-5 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C41H42N4O8 |
| Renhed | ≥95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?