Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR Mix, lav ROX
Artikelnummer. 11882133
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11882133 200 reaktioner 200 reaktioner
11892133 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11882133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB4102A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7390.00 DKK
    4877.40 DKK / 200 reaktioner
    Spare 2512.60 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Verso RT-enzymet leverer høj processivitet og kan bruges ved temperaturer op til 57 C, °hvilket leverer effektiv transkription gennem vanskelige RNA-sekundære strukturer.
De Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR Lav ROX Mix Kit til probe kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at detektere mRNA.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel, når ingen cDNA-lagring er nødvendig for efterfølgende eksperimenter. Metoden minimerer risikoen for kontaminering og forbedrer reproducerbarheden ved at reducere prøvehåndteringen.
  • Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
  • RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
  • Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
  • Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
  • Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42 til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
  • Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
•1 x 250 μL RT-forstærker
•2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR lav ROX Bland
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje Verso
Produkttype 1-Step RT-qPCR-blanding
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Detektion af patogener
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype RNA
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.