Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR Kit, SYBR Grøn, med separat ROX hætteglas
Beskrivelse
De Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR Kit til SYBR Grøn kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at påvise mRNA. Denne version af sættet leveres med et separat hætteglas med ROX reference farvestof.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel til primersekvensoptimering og indsamling af sammenlignende data i eksperimenter, der ikke kræver efterfølgende cDNA-lagring. Metoden minimerer risikoen for kontaminering, og der kan observeres forbedringer i reproducerbarhed som følge af reduceret prøvehåndtering.
Verso One-Step RT-qPCR-sæt til SYBR Grøn kemi er kompatibel med alle større realtids termiske cyklere.
- Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
- RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
- Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
- Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
- Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42° til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
- Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix • 1 x 250μ L RT forstærker • 2 x 1,25 ml 2X 1-Step qPCR SYBR Blande • 1 x 25μ L ROX 1 mM • 1 x 100μ L 1 M MgCl2 Tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner. Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Til brug med (udstyr) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene |
| Produktlinje | Verso |
| Produkttype | 1-Step RT-qPCR-sæt |
| Mængde | 400 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 400 reaktioner |
| Vis mere |