Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 11822113
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
40 reaktioner
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11822113
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit giver robust transkription af RNA for at skabe en komplet cDNA-pool.
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit giver robust transkription af RNA for at skabe en komplet cDNA-pool. Verso-systemet opnår robust og følsom revers transkription gennem kombinationen af et RT-enzym med høj affinitet, en unik RNA-primingsmetode og et optimeret buffersystem. Verso RT-enzymet har høj RNA-skabelonaffinitet og reduceret RNase H-aktivitet til at transskribere selv sektioner med høj sekundær struktur. Den inkluderede forankrede oligo dT-primingmetode øger følsomheden yderligere ved at øge transkriptionseffektiviteten, og cDNA-syntesebufferen er blevet optimeret til at opnå en fuld og forskelligartet cDNA-pool.
Funktionerne i Verso cDNA Synthesis Kit inkluderer:
• Meget sensitiv med et bredt dynamisk —område kan reversere transkribere RNA fra et inputområde på 1 pg til 1 μg
•Effektiv RT-reaktion giver mulighed for 75 % kortere protokoltider (ned til 30 minutter)
• Unik priming-strategi for øget effektivitet og bred skabelonfleksibilitet
• RT-enzym med høj affinitet transkriberer effektivt gennem vanskelige RNA-sekvenser
• Bredt arbejdstemperaturområde (42 –57 °C) for succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
• Inkluderet RT-forstærker forhindrer genomisk DNA-overførsel, hvilket eliminerer behovet for separat DNase I-behandling
• RNase-hæmmer inkluderet
• Kan parres med ethvert PCR-kit til komplet 2-trins RT-(q)PCR-
applikationer
•2-trins RT-(q)PCR
• Enkeltstrenget cDNA-syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•RT Enzymblanding med RNase-hæmmer
• 5X RT buffer
• Tilfældige hexamere
• Forankret Oligo (dT)
• 20 mM dNTP'er
• RT Enhancer
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 40 reaktioner
Omvendt transkriptase Verso
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 40 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 11 kb
Udgangsmateriale RNA