Få mere at vide
Verso™ 1-Step SYBR Grøn-baseret detektion RT-qPCR-sæt
Artikelnummer. 11872143
Skift visning
Mængde:
400 x 25μ L Reaktioner
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11872143 400 x 25μ L Reaktioner 400 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11872143 Leverandør Thermo Scientific ABgene Leverandørnr. AB4106C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Thermo Scientific™ Verso™ 1-Step RT-qPCR-kits er specielt udviklet til at kvantificere RNA i et praktisk et-trins-assay.
Kvantificer RNA i et praktisk et-trins assay med Thermo Scientific™ Verso™ 1-Step SYBR Grøn-baseret detektion RT-qPCR-sæt.
Verso 1-Step Kits er designet til minimal praktisk tid og hurtigere resultater. RT- og QPCR-reaktionskomponenterne er sammen i et enkelt rør, hvilket reducerer protokoltider og minimerer antallet af pipetteringstrin. Buffersystemet i Verso 1-Step QRT-PCR-kits er blevet specifikt optimeret til at fungere på tværs af en bred vifte af RNA-skabeloner til både transkription og amplifikation. Særlige forstærkere og additiver er blevet brugt til at generere en reaktionsblanding, som gør det muligt for både revers transkriptase og DNA-polymerase at fungere optimalt.
  • Optimeret buffer —Verso RT-qPCR Kits er baseret på en afbalanceret buffer for at maksimere ydeevnen af både revers transkriptase og DNA polymerase enzymer
  • Let at se blanding —Verso RT-qPCR Kit indeholder et inert blåt farvestof til nem prøvevisualisering under reaktionsopsætning
  • Superior dynamic range —Kit muliggør påvisning af 10pg til 1Glc-krus af totalt RNA eller 1pg til 10ng mRNA, hvilket muliggør nøjagtig påvisning og kvantificering af mål-RNA over et bredt skabelonområde og sikrer, at stigninger i mål-RNA-koncentration giver anledning til tilsvarende stigninger i qPCR-signal
  • Maksimal specificitet —Den kemisk modificerede Thermo-Start™Taq DNA-polymerase forbliver fuldstændig inaktiv under revers transkriptionsstadiet; enzymet aktiveres derefter fuldt ud ved starten af qPCR-reaktionen ved et 95 °C opvarmningstrin
  • Bredt skabelonsortiment— Verso 1-Step RT-qPCR Kit kan detektere 10pg til μ1 g total RNA eller 1pg til 10ng mRNA
  • Let tilpasset til automatisering— Den enkle 1-trins protokol er kompatibel med robotsystemer og reducerer hands-on tid
  • Unikke RT Enhancer —Verso RT-qPCR-sæt indeholder RT Enhancer, et unikt enzym, der nedbryder ethvert kontaminerende genomisk DNA under RT-trinnet og eliminerer behovet for en DNase I-behandling af det ekstraherede RNA, hvilket sparer tid og kræfter
  • Instrumentspecifik —Individuelt optimerede qPCR-blandinger designet til alle større qPCR / Real-Time PCR-instrumenter
  • Reproducerbare resultater— Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontroltest for at sikre batch-til-batch-konsistens
Inkluderer:
Verso Enzyme Mix (RNase-hæmmer, RT Enhancer, Thermo-Start™Taq DNA polymerase‡ , Højtydende dNTPS, SYBR Grøn I, ROX™ passivt referencefarvestof (kun i ROX blandinger), Fluorescein (kun i Fluorescein-blanding)); Separat MgCl 2 hætteglas for yderligere MgCl 2 optimering; Adskille ROX hætteglas (kun i sæt angivet)
Kompatibel med:
Disse blå blandinger er ideelle til brug med hvide reaktionsplader og rør. En stigning i detektionseffektiviteten ses ved brug af ABgene hvid PCR-plast til qPCR. Mens hvid plast giver overlegne qPCR-resultater, kan de gøre traditionelle farveløse reagenser svære at se. Med Verso sikrer et enkelt blik, at den korrekte mængde mastermix er tilføjet.
Tjek qPCR-cykluskompatibilitet med vores qPCR-reagensvalgsguide.
Anbefalet til:
Ideel til en række applikationer, herunder genekspressionsanalyse, siRNA knockdown-validering, miRNA-detektion, microarray-validering, patogendetektion og sygdomsforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Verso Enzyme Mix (RNase-hæmmer, RT Enhancer, Thermo-Start™ Taq DNA Polymerase‡, højtydende dNTPS, SYBR Grøn I, ROX™ passivt referencefarvestof (kun i ROX blandinger), Fluorescein (kun i Fluorescein-blanding)); Separat MgCl2-hætteglas for yderligere MgCl2-optimering; Adskille ROX hætteglas (kun i sæt angivet). Opbevares ved -20 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser. Beskyt mod lys
Oversigt Med Lav ROX
Produkttype 1-Step QRT-PCR Kit m/SYBR Grøn og Lav ROX
Mængde 400 x 25μ L Reaktioner
Tilstrækkelig til 400 prøver
Til brug med (applikation) Genekspression, siRNA validering, miRNA-analyse, Mikroarray analyse, Detektion af patogener, Forskning om genetiske sygdomme
Køb af dette produkt inkluderer en immunitet mod sag i henhold til patenter specificeret i produktindlægget til kun at bruge det købte beløb til købers egen interne forskning. Ingen andre patentrettigheder overføres udtrykkeligt, implicit eller ved estoppel. Yderligere oplysninger om køb af licenser kan fås ved henvendelse til Licensdirektøren, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californien 94404, USA .