Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR-mix, ROX
Beskrivelse
Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR ROX Mix Kit til probe kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at detektere mRNA.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel, når ingen cDNA-lagring er nødvendig for efterfølgende eksperimenter. Metoden minimerer risikoen for kontaminering og forbedrer reproducerbarheden ved at reducere prøvehåndteringen.
- Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
- RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
- Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
- Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
- Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42° til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
- Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix • 1 x 250μ L RT forstærker • 2 x 1,25 ml 2X 1-Step qPCR ROX Blandingen er tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner. Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | Verso |
| Produkttype | 1-Step QRT-PCR Kit m/ROX |
| Mængde | 200 x 25μ L Reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 200 reaktioner |
| Vis mere |