Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR Kit, SYBR Grøn, lav ROX
Beskrivelse
De Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR Lav ROX Kit til SYBR Grøn kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at påvise mRNA.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel til primersekvensoptimering og indsamling af sammenlignende data i eksperimenter, der ikke kræver efterfølgende cDNA-lagring. Metoden minimerer risikoen for kontaminering, og der kan observeres forbedringer i reproducerbarhed som følge af reduceret prøvehåndtering.
Verso One-Step RT-qPCR-sæt til SYBR Grøn kemi er kompatibel med alle større realtids termiske cyklere.
- Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
- RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
- Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
- Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
- Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42° til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
- Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix • 1 x 250μ L RT forstærker • 2 x 1,25 ml 2X 1-Step qPCR SYBR Lav ROX Blande • 1 x 100 μL 1 M MgCl2 . Tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner. Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Til brug med (udstyr) | 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P |
| Produktlinje | Verso |
| Produkttype | qPCR-blanding |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 200 reaktioner |
| Vis mere |