Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR Kit, med separat ROX hætteglas
Beskrivelse
Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR Kit til probe kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at detektere mRNA. Denne version af sættet leveres med et separat hætteglas med ROX referencefarvestof.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel, når ingen cDNA-lagring er nødvendig for efterfølgende eksperimenter. Metoden minimerer risikoen for kontaminering og forbedrer reproducerbarheden ved at reducere prøvehåndteringen.
- Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
- RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
- Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
- Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
- Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42° til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
- Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix •1 x 250 μL RT-forstærker •2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR Mix •1 x 25 μL , ROX 1mM Tilstrækkelig til 200 x 25 μL reaktioner. Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Til brug med (udstyr) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon |
| Produktlinje | Verso |
| Produkttype | 1-Step RT-qPCR-sæt |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 200 reaktioner |
| Vis mere |