Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-Step RT-PCR sæt ReddyMix , med ThermoPrime Taq
Artikelnummer. 11872113
Skift visning
Mængde:
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11872113 200 reaktioner 200 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11872113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1454LDB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Verso 1-Step RT-PCR sæt ReddyMix med ThermoPrime Taq er et komplet sæt RT-PCR-reagenser, der kombinerer alt det nødvendige til RT-PCR.
Thermo Scientific Verso 1-Step RT-PCR sæt ReddyMix med ThermoPrime Taq er et komplet sæt RT-PCR-reagenser, der kombinerer alt det nødvendige til RT-PCR. Verso RT-enzymet leverer høj processivitet og kan bruges ved temperaturer op til 57 C, °hvilket leverer effektiv transkription gennem vanskelige RNA-sekundære strukturer. Verso RT viser også et bedre dynamisk område end standard AMV- eller M-MuLV-enzymer, hvor stigninger i skabelonkoncentration giver anledning til tilsvarende stigninger i produkt genereret over et bredere område af udgangsmaterialekoncentrationer.
En valgfri RT-forstærker leveres med sættet og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling.
Dette Verso 1-trins RT-PCR-system leveres med ReddyMix mulighed, hvor masterblandingen indeholder et farvestof og udfældningsmiddel, der tillader RT-PCR-reaktioner at blive indlæst direkte på en elektroforesegel. Det røde farvestof migrerer mellem bromphenolblåt og xylencyanol ved ca. 300 bp, afhængigt af agarosekoncentrationen.
Funktioner af Verso 1-Step RT-PCR sæt ReddyMix med ThermoPrime Taq omfatte:
• ReddyMix formulering —eliminerer post-PCR nødvendige trin til elektroforese
• Eliminerer behovet for DNase-behandlinger —RT Enhancer (valgfrit) forhindrer gDNA-overførsel
• RT- og PCR-trin udført i enkelt forseglet rør. giver bekvemmelighed og reduceret forureningsrisiko
• Verso RT-enzym er meget følsomt med et bredt dynamisk område, —der nøjagtigt detekterer RNA-input fra 1 pg til 1μ g
• Bredt arbejdstemperaturområde (42 –57 °C) for succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
• RNase-hæmmer inkluderet i RT-enzymblanding
Anvendelser
•Genekspressionsanalyse
• Viral/bakteriel påvisning
• 1-trins RT-PCR
• Applikationer med høj kapacitet
Relaterede produkter Verso
1-Step RT-PCR sæt ReddyMix , med ThermoPrime Taq (Kat. nr. AB1454LDA)
Verso 1-Step RT-PCR Kit, med Thermo-Start Taq (Hot Start) (Kat. Nr. AB1455A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•Verso Enzyme Mix
• 2X Master Mix
• RT Enhancer
Store på– 20 °C.
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format Kit
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase ThermoPrime Taq DNA polymerase
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C til 57 °C
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase Verso
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 11 kb
Udgangsmateriale RNA