Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR rør
Artikelnummer. 11372014
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
20 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Samlet længde (metrisk) unitSize
11372014 3 mm 5 mm 1 mm 25 m 25m
11797273 10 mm 14 mm 2 mm 25 m 25m
10097700 8 mm 6 mm 20 mm 25 m 25m
11302094 10 mm 20 mm 5 mm 25 m 25m
10650613 6 mm 16 mm 5 mm 25 m 25m
11362084 6 mm 12 mm 3 mm 25 m 25m
10130282 5 mm 15 mm 5 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11372014 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 710054
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Konstrueret af 45 Shore A naturgummi. Versilon™ GSR Tubing er let, smidig og slidstærk med god uigennemtrængelighed og giver en ideel kombination af kemikalieresistens og pumpens levetid.
  • 45 shore En naturgummikonstruktion
  • Autoklaverbar
  • God kemisk resistens over for syrer og baser
  • Meget god elasticitet og fleksibilitet
  • God slidstyrke
Ansøgninger omfatter:
  • Væskehåndtering i fødevare- og drikkevareindustrien
  • Semi-vakuum påføring
  • Vakuumpåføring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, Mad WCR
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Samlet længde (engelsk) 82 ft.
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modstandsegenskaber Kemi, Afslidning
Farve Rød
Hårdhed 45 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttype Slanger