Få mere at vide
Hirschmann™ Versilon™ 2001 flerkanals stoprør
Diameter (metrisk) indvendig:
2,79 mm
Beskrivelse
- Leveres altid med en RFID-chipholder, hvor vigtige slangeparametre (indvendig diameter, vægtykkelse, forventet levetid) er gemt og tilgængelig for pumpens software
- Pumpen er i stand til at starte øjeblikkeligt i flowhastigheds- og målvolumentilstand gennem den tilgængelige slangeværksfaktor med denne RFID-chipbærer og pumpehovedidentifikation
- Stop 104
- Violet-hvid i farven
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 2,79 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 381 mm |
| Størrelse | Stop 104 |